Tisk…
Brij® 58 stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14727.0250 8.14727.1000
8.14727.0250EA 1420 CZK
8.14727.0250 8.14727.1000
Brij® 58 stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Brij® 58
Vzorec: C₅₆H₁₁₄O₂₁
MDL Number: MFCD00080892
CAS číslo: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 38 - 42 °C
Flash Point 149 °C
Density 1 g/cm3