Tisk…

Platinum(II) acetylacetonate for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Platinum (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Platinum (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platinum (II)

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14689.0001
8.14689.0001EA 7680 CZK
8.14689.0001
Platinum(II) acetylacetonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Platinum(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄Pt
Bod tání: 250…252 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000028
CAS číslo: 15170-57-7
EINECS: 239-223-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 250 - 252 °C
Molar Mass 393.3 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR