Tisk…
L-Homoserine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14359.0001
8.14359.0001EA 2630 CZK
8.14359.0001
L-Homoserine for synthesis, Sigma-Aldrich®
L-Homoserine
Vzorec: C₄H₉NO₃
Bod tání: 203 °C
MDL Number: MFCD00063090
CAS číslo: 672-15-1
EINECS: 211-590-6
Merck Index: 13,04760
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1100 g/l (30 °C)
Molar Mass 119.12 g/mol
Hill Formula C4H9NO3