Tisk…
DL-Tropic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08384.0025
8.08384.0025EA 2380 CZK
8.08384.0025
DL-Tropic acid, Sigma-Aldrich®
DL-Tropic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00004255
CAS číslo: 529-64-6
EINECS: 208-465-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 115 - 118 °C
Molar Mass 166.17 g/mol