Tisk…

Oxalyldichlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.07066.0025 8.07066.0100
8.07066.0025EA 1850 CZK
8.07066.0025 8.07066.0100
Oxalyldichlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Oxalyldichlorid
Vzorec: C₂Cl₂O₂
Bod varu: 63 °C (1013 hPa)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000704
CAS číslo: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3129
ADR: 4.3 (8),I
Merck Index: 12,07046

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -12 °C
Molar Mass 126.92 g/mol
Boiling Point 63 - 64 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR