Tisk…
Tetrahydroboritan sodný, granular_fine zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
MQ200
8.06373.0025 8.06373.0100 8.06373.0500 8.06373.0010
8.06373.0025EA 2280 CZK
8.06373.0025 8.06373.0100 8.06373.0500 8.06373.0010
Tetrahydroboritan sodný, granular_fine zS, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
MW: 37.83
Bod tání: 400
Hustota: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 69
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003518
CAS číslo: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 550 g/l (25 °C) (slow decomposition)
Melting Point 400 °C (slow decomposition)
Molar Mass 37.83 g/mol
Bulk Density 350 - 500 kg/m3
Boiling Point 500 °C (decomposition)
Explosion Limit 3.02 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous when wet material