Tisk…

1-Dodekanol for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.03462.0100 8.03462.1000
8.03462.0100EA 835 CZK
8.03462.0100 8.03462.1000
1-Dodekanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Dodekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 22…24 °C
Hustota: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004753
CAS číslo: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Melting Point 21-24°C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR