Tisk…

Dibutylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.03222.0100 8.03222.1000 8.03222.2500
8.03222.0100EA 762 CZK
8.03222.0100 8.03222.1000 8.03222.2500
Dibutylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dibutylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
Bod varu: 159 °C (1013 hPa)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009429
CAS číslo: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 4.05 g/l (25 °C)
Melting Point -62 °C
Molar Mass 129.24 g/mol
Boiling Point 160 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.3 hPa (20 °C)
Flash Point 39 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.4168 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.6 - 6.8 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
pH 11.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 260 °C DIN 51794
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR