Tisk…

Bis(2-butoxyethyl)ether for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.02933.0250 8.02933.1000
8.02933.0250EA 1350 CZK
8.02933.0250 8.02933.1000
Bis(2-butoxyethyl)ether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bis(2-butoxyethyl)ether
Vzorec: C₁₂H₂₆O₃
MW: 218.34
Bod varu: 256
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0.88
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009459
CAS číslo: 112-73-2
EINECS: 204-001-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 218.33 g/mol
Boiling Point 254 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR