Tisk…

Benzoylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01804.0100 8.01804.1000
8.01804.0100EA 771 CZK
8.01804.0100 8.01804.1000
Benzoylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzoylchlorid
Vzorec: C₇H₅ClO
Bod varu: 197,2 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2023 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000653
CAS číslo: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01113

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -0.6 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 197.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 72 °C
Refractive Index 1.5537 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 - 27 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR