Tisk…

Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát ≥99.0% (by acidimetry) for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
8.00691.1000EA 3960 CZK
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát ≥99.0% (by acidimetry) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát
Vzorec: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Bod tání: 224 °C
Hustota: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149540
CAS číslo: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Identity (IR) passes test
Synonyms 2-Hydroxybenzoic-5-Sulfonic Acid, Dihydrate
Chemical Formula HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR