Tisk…

Kyselina propiónová for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00605.0100 8.00605.0500 8.00605.1000 8.00605.2500
8.00605.0100EA 528 CZK
8.00605.0100 8.00605.0500 8.00605.1000 8.00605.2500
Kyselina propiónová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina propiónová
Vzorec: C₃H₆O₂
Bod varu: 141 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002756
CAS číslo: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.386 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 12 %(V)
Density 0.993 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 485 °C DIN 51794
Synonyms Methyl acetic acid
Hill Formula C3H6O2

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR