Tisk…
Kyselina glutarová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.1000
8.00295.0100EA 1710 CZK
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.1000
Kyselina glutarová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina glutarová
Vzorec: C₅H₈O₄
Bod varu: 302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 98 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004410
CAS číslo: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04486
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 640 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 132.11 g/mol
Boiling Point 302 - 304 °C (1013 hPa) (slow decomposition)
Vapor Pressure 0.022 hPa (18.5 °C)
Density 1.43 g/cm3 (15 °C)
Synonyms Pentanedioic acid
Hill Formula C5H8O4
Chemical Formula HOOC(CH2)3COOH