Tisk…
SPE kolony pro zvláštní aplikace, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18-SDB-1
Dodavatel: Avantor
7650-07EA 10340 CZK
7650-07
SPE kolony pro zvláštní aplikace, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18-SDB-1
Kolony chromatografické
Tyto SPE kolony jsou navrženy pro extrakci pesticidů z vody.