Tisk…
Čtečky mikrodestiček, Multiskan SkyHigh
Dodavatel: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
A51119500C A51119600C A51119600DPC A51119700C A51119700DPC
736-0923EA 384860 CZK
736-0923 736-0922 736-0931 LABLA51119700C LABLA51119700DPC
Čtečky mikrodestiček, Multiskan SkyHigh
Čtečky mikrodestiček
Multiskan SkyHigh je spektrofotometr pro mikrodestičky měřící v UV a viditelném světle, konstruovaný k příhodnému a snadnému použití pro prakticky jakoukoli fotometrickou výzkumnou aplikaci, zejména pro analýzu DNA, RNA a proteinů. Je ideální pro prostředí s více uživateli, kde se provádí různé endpoint, kinetické a spektrální analýzy.
  • Rychlé a snadné měření - nízký objem vzorků nukleových kyselin a proteinů
  • Software se snadno používá - umožňuje nastavení pokusu během několika minut
  • Vzdálený přístup - spravujte svá data odkudkoli prostřednictvím
More Product Information