Tisk…
Automatická počítačka buněk, ADAM-MC2
Dodavatel: NANOENTEK
ADAM-MC2-EU
734-3337EA 459350 CZK
734-3337
Automatická počítačka buněk, ADAM-MC2
Počítačky buňek Automatické počítačky kolonií
ADAM-MC2 je automatizovana fluorescenční počítačka buněk, která provádí počítání buněk a měření životaschopnosti s tou nejvyšší přesností a je schopna nahradit složité pracovní postupy průtokové cytometrie. V kombinaci s jednorázovými mikrofluidními sklíčky Accuchip je použití mimořádně jednoduché a ekonomické. Přístroj ADAM-MC2 využívá k barvení jader metodu PI (propidium jodid), nejmodernější optiku LED a detekční technologii CMOS. Stává se tak dokonalým řešením pro práci s agregovanými buňkami, buňkami nepravidelného tvaru nebo náročnými buňkami, jako jsou buňky CAR-T, CAR-NK nebo kmenovéMore Product Information