Tisk…
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Dodavatel: Avantor
7086-03EA 5760 CZK
7086-03 7086-01 7086-06 7086-02 7086-23 7086-26 7337-08 7086-08 7337-07 7086-07
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Kolony chromatografické
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční objem sloučenin z roztoku vzorku v rozmezí od několika set µl až po 1 L
  • Zpracování pomocí vakua, pozitivního přetlaku nebo centrifugace
Obecné aplikace: Polární analyty z nepolárních rozpouštědel, např. uhlovodíků a méně polárních esterů a etherů.
Tyto SPE kolony je možné použít pro absorpční aplikace.
Balení: Určité kolony jsou k dispozici v celulózovém válci s fóliovou vložkou, takzvaném Jumbo Packu.More Product Information