Tisk…

aceton-dimethylacetal, Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

73137-5ML-F
73137-5ML-FEA 3500 CZK
73137-5ML-F
aceton-dimethylacetal, Supelco®
aceton-dimethylacetal
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Bod varu: 83 °C (1013 hPa)
Bod tání: –47 °C
Hustota: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008479
CAS číslo: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab9736cbd1613a37c7facf22960aec98d1c30e57&vid=da5011036b239db57b6fc7e164d4db6d98c25e8c&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR