Tisk…
Stripy 8 PCR zkumavek a PCR víček
Dodavatel: Brand
781320 781340 781321 781322 781323 781324 781341 781342 781343 781344 781334 781325
211-3263EA 2960 CZK
211-3263 211-3265 211-3270 211-3271 211-3272 211-3273 211-3274 211-3275 211-3276 211-3277 731-1250 731-1272
Stripy 8 PCR zkumavek a PCR víček
Zkumavky Zkumavky pro PCR
PP. 8 spojených 0,2 ml zkumavek a vyklenutá nebo plochá víka ve stripech po 8.
  • Plochá víka jsou vhodná pro Real-Time PCR (qPCR)
  • Snadné otevírání a uzavírání bez nářadí
  • Zkumavky mají přidržný pásek na konci a krycí stripy mají malý okraj na straně každého víka pro bezpečné otevírání bez kontaminace
  • Bez obsahu DNázy, RNázy a DNA
Colour: Clear