Tisk…
VWR® W20, Lázeň vodní, histologická
Dodavatel: VWR Collection
720-2685EA 0 CZK
720-2685 720-2423
VWR® W20, Lázeň vodní, histologická
Lázně Lázně tkáňové
Histologická vodní lázeň W20 je ideální pro napínání parafínových řezů. Nízký profil jednotky poskytuje přehled a zaručuje bezpečnou manipulaci s řezy. Nepřímo ohřívané rovné plochy v přední a zadní části jednotky jsou vhodné pro sušení až 20 podložních sklíček. Dotykový teplotní regulátor a spínač s kontrolkou, která signalizuje, že je zařízení zapnuto, jsou umístěny na přední straně jednotky a jsou chráněny před kontaktem s vodou.
  • Elektronický dotykový displej
  • lehká, kompaktní, díky praktické velikosti se snadno vyprazdňuje
  • dvojí funkce, díky ohřívanému