Tisk…
VWR® W10, Ohřívač/sušička diapozitivů
Dodavatel: VWR Collection
720-2684EA 0 CZK
720-2684 720-2422
VWR® W10, Ohřívač/sušička diapozitivů
Sušičky sklíček
Topná deska W10 se svým elegantním kompaktním designem pojme dvě řady celkem až 40 sklíček. Topná deska je velmi užitečná jako napínací lavice pro montáž, natahování a sušení parafínových řezů na sklíčka, fixaci bakteriálních nátěrů a ohřev vzorků tekutin v Petriho miskách. Černě eloxovaný povrch poskytuje vynikající vizuální kontrast. Pracovní deska je vyrobena z masivního 8mm hliníku s černým eloxovaným povrchem a zajišťuje konstantní, homogenní teplotu po celé topné ploše. Dotykový displej a spínač jsou chráněny před vodou a parafínem. Jednotka má ochranu proti přehřátí pro větší bezpečMore Product Information