Tisk…
VWR® Q Path® MacroStar V, Cassettes, in Racks
Dodavatel: VWR Collection
720-2163EA 8890 CZK
720-2163 720-2164 720-2165 720-2166 720-2167 720-2168 720-2169 720-2170 720-2099
VWR® Q Path® MacroStar V, Cassettes, in Racks
Kazety pro zalévání vzorků Kazety bioptické
Acetal polymer. Kazety s přitavenými jednorázovými víčky. Dodávané ve stojanech pro vypalování na kazety (Leica a Sakura tiskárny). 2000 kazet balených po 40 ve stojanu.
  • Snadno použitelná kazeta s velkým otvorem
  • Oblast pro psaní 45° vpředu a na obou stranách
  • Kazety s hřebínky, což usnadňuje otevírání po impregnaci