Tisk…
VWR® Q Path® MicroStar V, Kazety, ve stojanech
Dodavatel: VWR Collection
720-2091EA 10320 CZK
720-2091 720-2092 720-2093 720-2094 720-2095 720-2096 720-2097 720-2098 720-2090
VWR® Q Path® MicroStar V, Kazety, ve stojanech
Kazety pro zalévání vzorků Kazety bioptické
Acetal polymer. Používané pro identifikaci vzorků tkáně v oblasti zpracování, zalévání a krájení. Odolné vůči všem běžně používaným histologickým roztokům. Kazety s přitavenými jednorázovými víčky. Dodávané ve stojanech; vhodné pro vypalování na kazety (Leica a Sakura tiskárny). 2000 kazet balených po 40 ve stojanu.
  • snadno použitelné kazety s malými otvory
  • místa pro popisky vzorků na přední straně a na obou bocích kazety
  • kazety mají rozšířené okraje, což usnadňuje jejich otevírání po impregnaci