Tisk…

Síran stříbrný 10 g/l sulphuric acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Dodavatel: Avantor
Nebezpečí

Synonyms: Disilver sulphate

7147.1000EA 0 CZK
7147.1000 7147.2500
Síran stříbrný 10 g/l sulphuric acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Síran stříbrný
Vzorec: Ag₂SO₄
MW: 311.8
Bod varu: 1085
Bod tání: 655
MDL Number: MFCD00003407
CAS číslo: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Suitable for COD determination passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR