Tisk…
Sterilzátory, SN
Dodavatel: MEMMERT
SN110 SN110PLUS SN160 SN160PLUS SN260 SN260PLUS SN30 SN30PLUS SN450 SN450PLUS SN55 SN55PLUS SN75 SN750 SN750PLUS SN75PLUS
710-1049EA 57700 CZK
710-1049 710-1069 710-1096 710-1138 710-1165 710-1185 710-1237 710-1256 710-1284 710-1303 710-1329 710-1348 710-1376 710-1377 710-1396 710-1440
Sterilzátory, SN
Sterilizátory Sterilizátory horkovzdušné
Sterilizátor odpovídá všem příslušným normám a nařízením pro zdravotnické produkty a při jeho používání je zaručeno dodržení časové posloupnosti nezávisle na typu vsázky a objemu komory. Díky funkci SetpointWAIT je kdykoliv možné provést validaci tohoto sterilizátoru. Funkce SetpointWAIT zaručuje, že program bude pokračovat dalším krokem pouze po dosažení nastavené teploty. Důsledné dodržování časů sterilizace zaručí kompletní likvidaci velice odolných mikroorganismů, nezávisle na typu vsázky a objemu komory. Navíc můžete použít volitelné samostatné teplotní čidlo PT100, které lze umístit naMore Product Information