Tisk…
VWR®, Tampóny transportní pro přenos vzorku
Dodavatel: VWR Collection
710-0432EA 972 CZK
710-0432 710-0433 710-0434 710-0435 710-0436 710-0437 710-0438 710-0439 710-0440 710-0441
VWR®, Tampóny transportní pro přenos vzorku
Tampóny odběrové Tampóny přepravní
Odběrové a přepravní tampony pro bakteriální vzorky s aplikátory a přepravním médiem.
  • bakterie přežívají 24 až 48 hodin po odběru na aplikátoru a ve zkumavce
  • zapečetěný uzávěr, po otevření zbělá
  • střední riziko při dočasném nebo krátkodobém kontaktu
Vhodné pro chirurgické zákroky, krátkodobé aplikace.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical  wounds.
Certifikace: Třída IIa.
Balení: jednotlivě balené v hliníkovém obale pod dusíkem pro prodloužení trvanlivosti.