Tisk…
VWR®, Mini Blot, 3-D Shaker
Dodavatel: VWR Collection
700-0245EA 15230 CZK
700-0245 700-0246 700-0247
VWR®, Mini Blot, 3-D Shaker
Třepačky Třepačky rotační
Minitřepačka v sobě kombinuje vlastnosti orbitální a výkyvné třepačky tak, že vytváří 3D pohyb, který je dostatečně šetrný pro křehké gely a blotovací destičky, avšak zajišťuje důkladné promíchávání.
  • Kruhový pohyb pro šetrné, účinné zabarvování
  • Optimálně nastavená intenzita a rychlost míchání pro metodu Western blot
  • Zařízení lze používat v inkubátoru nebo v chlazených místnostech
Toto zařízení je navrženo pro aplikace zpracování vzorků metodou Western blot a pro zpracování barviv. Intenzita míchání a úhel náklonu jsou optimálně nastaveny tak, aby umožňMore Product Information