Tisk…
Multiparametrové měřiče, ruční, řada U-50
Dodavatel: HORIBA
3200164509 3200164510 3200323680 3200323681 3200323683 3200323686 3200323687 3200164502 3200156563 3200158178 3200164499 3200164501 3200164503 3200164504 3200164505 3200164506 3200164507 3200164508 3200323688 3200164500
665-0336EA 98960 CZK
665-0336 665-0337 665-0338 665-0339 665-0340 665-0341 665-0342 665-0329 665-0393 665-0325 665-0326 665-0328 665-0330 665-0331 665-0332 665-0333 665-0334 665-0335 665-0343 665-0327
Multiparametrové měřiče, ruční, řada U-50
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Tyto voděodolné měřiče změří a zobrazí až 11 parametrů současně pouze díky jedné sondě. Díky jejich robustní konstrukci a vyměnitelným senzorům jsou ideální pro venkovní použití, např. pro testování půdy nebo povrchu vody. Jejich kompaktní velikost a řemínek na ruku umožňují manipulace jednou rukou.
  • dobře čitelný LCD displej s podsvícením a symboly stavu baterie, GPS, USB a připojené sondy
  • kryt odolný nárazům navržený pro nepříznivé zacházení; snadno čistitelný
  • fiting pro rychloupínání: kabely lze snadno připojit i odpojit
  • až 10000 dat lze uložit a přenést
More Product Information