Tisk…
pH/mV/°C/ISE metry, stolní, Orion™ Versa Star Pro™
Dodavatel: Thermo Orion
VSTAR40A VSTAR40A2 VSTAR40B2 VSTAR40B
662-2306EA 60670 CZK
662-2306 662-2307 662-2309 662-2308
pH/mV/°C/ISE metry, stolní, Orion™ Versa Star Pro™
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Tyto stolní měřiče s vodivostním modulem vyhovují náročným aplikacím při stanovení pH, koncentrace iontů, mV, ORP a teploty. Měřiče mohou pracovat s vyměnitelnými měřicími moduly, tak může uživatel provádět měření na čtyřech samostatných kanálech a zcela přizpůsobit měření svým specifickým požadavkům.
  • barevný displej s nastavitelnou velikostí textu; numerická klávesnice; indikátor stability měření
  • funkce Auto-Read zmrazí stabilní hodnoty na displeji; každý kanál má deset metod chráněných heslem
  • zvukové alarmy automaticky upozorní na dosažení nastavené
More Product Information