Tisk…
VWR®, pH elektrody kombinované, pHASE
Dodavatel: VWR Collection
662-1799EA 5880 CZK
662-1799 662-1800 662-1801 662-1778 662-1780 662-1781 662-1782
VWR®, pH elektrody kombinované, pHASE
Elektrody Elektrody pH
Kombinovaná elektroda umožňuje provádět rychlé, přesné a stabilní měření pH. Elektroda je ideální pro použití při sledování kontroly kvality a pro použití ve výzkumu a vývoji.
  • rychlé, přesné a stabilní měření hodnoty pH, rychlé ustálení teploty, vysoká přesnost měření dokonce i u vzorků s velkými teplotními rozdíly
  • k dispozici je buď zatavená elektroda (ekonomicky výhodná, jednoduchá na použití s minimální nutností údržby), nebo v provedení Rapid-Renew (doplnitelné elektrolyty u elektrod, vhodné pro použití se špinavými vzorky nebo se vzorky, které způ
More Product Information