Tisk…
Titrátor volumetrický Karl Fischer, TitroLine® 7800
Dodavatel: SI Analytics
285220980 285220990 285221030
661-0239EA 188610 CZK
661-0239 661-0240 661-0242
Titrátor volumetrický Karl Fischer, TitroLine® 7800
Titrátory
Titroline® 7800 rozšířil univerzální vlastnosti TitroLine® 7750 (potenciometrická titrace a volumetrická KF titrace) s přídavnou měřicí zásuvkou IDS. TitroLine® 7800 je tedy schopen provádět potenciometrické titrace s analogovými elektrodami nebo elektrodami IDS®, stejně jako volumetrické Karl Fischer titrace. Digitální měřicí zásuvka (IDS) umožňuje připojení různých digitálních senzorů, např. pro měření vodivosti.
  • dva měřící vstupy: 1× analogový a 1× digitální pro inteligentní digitální senzory (IDS®)
  • IDS® senzory zajišťují nejvyšší přesnost měření a
More Product Information