Tisk…
VWR® P9, Spektrofotometr UV/Vis
Dodavatel: VWR Collection
634-1231EA 135380 CZK
634-1231
VWR® P9, Spektrofotometr UV/Vis
Spektrofotometry a fotometry Spektrofotometry UV/Vis
Dvoupaprskový spektrofotometr UV/Vis P9 je přístroj se snadnou obsluhou a pokročilým výkonem.
  • Vysoce přesné a spolehlivé
  • Jednoduchý, elegantní design s hliníkovou základnou
  • Snadná výměna lampy
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní
  • Kapacita interní paměti 64 GB
  • Konektivita USB-A+B, Ethernet, VGA, HDMI
K dispozici je řada základních funkcí, například fotometrický test, skenování více vlnových délek, kinetika, kvantifikační test, skenování spektra a biologické metody.
Přístroj se dodává se standardním softwarem VWR® UV studio, kyvetami na vzorky (sklo/křemen)More Product Information