Tisk…
Platinum/iridium wire for inoculating loops, reusable
Dodavatel: FISCHER LABORTECHNIK
6317121 6317122
631-7121EA 3380 CZK
631-7121 631-7122
Platinum/iridium wire for inoculating loops, reusable
Roztěrky Kličky a jehly inokulační
90% platinum, 10% iridium
Wire Ø: 0,5 mm