Tisk…
Chlorid hořečnatý 1.0 M MgCl2 volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
63020-1L
63020-1LEA 985 CZK
63020-1L
Chlorid hořečnatý 1.0 M MgCl2 volumetric solution, Fluka™
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
Bod varu: 100 °C
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: Does not flash
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 0.995 - 1.005 mol/l
Density (D 20/4) 1.070 - 1.090