Tisk…
Digitální mikroskopy, Emspira 3
Dodavatel: LEICA MICROSYSTEMS
10450851_P 10450936_P 10450923
630-3381EA 378630 CZK
630-3381 630-3382 LEIM10450923
Digitální mikroskopy, Emspira 3
Mikroskopy
Digitální mikroskop Emspira 3 přináší uživatelům efektivnější proces kontroly, flexibilní pokrytí potřeb kontroly a práci s patřičnou jistotou. Je ideálním partnerem pro manipulaci, kontrolu kvality, inspekci a výzkumné aplikace.
  • Flexibilita díky modulární konstrukci a velkému množství příslušenství
  • Snadné použití - vytváření překryvných a referenčních snímků pro porovnání
  • Příprava na budoucnost - snímání přímo na disk USB nebo do síťového adresáře, případně odesílání snímků e-mailem
  • Intuitivní, přizpůsobitelné uživatelské rozhraní ovládané myší
  • Vysoce