Tisk…
VWR® VisiScope® 200, Mikroskopy vzpřímené
Dodavatel: VWR Collection
630-3291EA 16310 CZK
630-3291 630-3292 630-3293 630-3294 630-3295
VWR® VisiScope® 200, Mikroskopy vzpřímené
Mikroskopy
Spolehlivé, pokročilé mikroskopy pro vzdělávací účely. Doporučeno zejména pro střední školy.
  • Výkonný osvětlovací systém s nastavitelnou intenzitou – úsporná LED žárovka
  • Konstantní teplota čistě bílé barvy při všech úrovních intenzity
  • Velký otvor za nosní částí pro použití jako rukojeť
  • Optické komponenty ošetřené proti tvorbě plísní a hub
Certifikace: Objektivy mikroskopu vyhovují normě DIN. zvýšená spolehlivost zařízení díky přísné kontrole použitých materiálů a optimalizovaného výrobního procesu dle normy ISO 9001:2008 systém kvality.
Informace oMore Product Information