Tisk…
Elektronické dotykové teploměry, ETS-D5/ ETS-D6
Dodavatel: IKA
3378000 3378100
620-8108EA 14620 CZK
620-8108 620-8109
Elektronické dotykové teploměry, ETS-D5/ ETS-D6
Teploměry Teploměry digitální
Zajišťuje perfektní ovládání teploty bez překročení nastavené teploty, i v případě rychlého ohřevu. S optimalizovaným ovládáním PID a funkcí RESET. Vhodné pro použití se všemi magnetickými míchadly s dotykovými teploměry s krytem dle DIN 12878 třída 2 (např. IKA®, Heidolph a Corning s adaptér AD-C1).
  • tři provozní režimy zaručují optimální přizpůsobení pracovní metodě
  • provozní režim A: Vhodné pro práci s různými parametry (od −50 to +450 °C). nastavitelná bezpečnostní teplota
  • provozní režim B: vhodné pro sériové provozy za stejných podmínek
  • provozní režim C:
More Product Information