Tisk…
VWR® Traceable® logger trac, Záznamník teploty
Dodavatel: VWR Collection
620-2322EA 6430 CZK
620-2322 620-2324
VWR® Traceable® logger trac, Záznamník teploty
Záznamníky dat (Dataloggery)
Tento teplotní záznamník může zobrazovat, zaznamenávat a hlásit data během skladování, manipulace a přepravy produktů.
  • Opakovaně použitelné nebo přeprogramovatelné zařízení s aktivním LCD pro kumulativní trvání teplotní odchylky od uživatelem zvolených minimálních/maximálních hodnot, které lze okamžitě zobrazit a v případě potřeby stáhnout
  • LCD zobrazuje stav alarmu na základě přijatelného teplotního rozsahu a intervalu záznamu: Záznam alarmu se zvýší, když odečet během intervalu záznamu překročí přijatelné parametry
  • Jakmile nastane stav alarmu, na displeji
More Product Information