Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměr digitální s úchytem
Dodavatel: VWR Collection
620-2097EA 1410 CZK
620-2097
VWR® Traceable®, Teploměr digitální s úchytem
Teploměry Teploměry digitální
Digitální teploměr s nerezovou sondou a rukojetí s 3 metrovým kabelem. Univerzální modul pro montáž na panel zapadne na místo nebo jej lze použít jako samostatnou jednotku.
  • snadno čitelný displej se čtyřmi číslicemi
  • paměť pro zaznamenání maxima a minima
  • hodnoty lze zobrazit v °C/°F a jsou aktualizovány každou vteřinu
Informace o dodávce: s certifikátem Traceable, čidlem, kabelem a baterií.