Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměr digitální, s pamětí pro zaznamenání dat
Dodavatel: VWR Collection
620-2094EA 2500 CZK
620-2094
VWR® Traceable®, Teploměr digitální, s pamětí pro zaznamenání dat
Teploměry Teploměry digitální
Tento vodotěsný teploměr zachytí 10 naměřených teplot, uloží je do paměti a na příkaz je vyvolá. Pro potravinářské, zemědělské, petrochemické a farmaceutické aplikace. Vodotěsná konstrukce umožňuje použití v mokrých laboratořích, umývárnách a venku.
  • Maximální/minimální hodnoty paměti za jakékoli časové období
  • Funkce 'HOLD' zmrazí displej a zaznamenává teplotu do paměti
  • Vysoký i nízký zvukový alarm lze naprogramovat v krocích po 1,0 °C
  • Uloží a vyvolá 10 teplotních údajů
Čidlo z nerezové oceli (D×Ø: 190,5×6,4 mm) s 81,3 cm kabelem.
Certifikace: More Product Information