Tisk…
Záznamníky multifunkční s USB, EBI 310, EBI 310 TE, EBI 310 DI, EBI 310 TH
Dodavatel: EBRO
1340-6331 1340-6336 1340-6337 1340-6339
620-1814EA 8150 CZK
620-1814 620-2391 620-2392 620-2760
Záznamníky multifunkční s USB, EBI 310, EBI 310 TE, EBI 310 DI, EBI 310 TH
Záznamníky dat (Dataloggery)
Tyto jednoduché záznamníky s USB připojením, sledují teplotu a/nebo vlhkost během přepravy a skladování farmaceutického, zdravotnického nebo jiného zboží, které snadno podléhá zkáze, během přepravy léků, vakcín a krevních produktů. Záznamník nepotřebuje žádné rozhraní pro konfiguraci nebo prohlížení záznamů. Kdykoliv můžete vytisknout PDF protokol bez jakéhokoliv softwaru.
  • USB konektor, není nutný žádný software
  • automatické PDF protokoly
  • alarm je indikován blikající červenou a žlutou LED kontrolkou
  • provozní režimy měření: nepřetržitý, Start/Stop, až do