Tisk…
VWR® Ultra-High Performance, Pipety vícekanálové, mechanické, nastavitelný objem
Dodavatel: VWR Collection
613-1498EA 28970 CZK
613-1498 613-7070 613-7071 613-7072 613-7073 613-7074 613-7075 613-7076 613-7077
VWR® Ultra-High Performance, Pipety vícekanálové, mechanické, nastavitelný objem
Pipety Micropipettes
VWR® pipety s velmi vysokým výkonem poskytují nejvyšší správnost a přesnost výsledků, s jedinečným a osvědčeným ergonomickým designem s nízkou hmotností a vysokou odolností.
  • nejnižší testovaná síla potřebná pro stlačení pístu
  • možnost použití univerzálních pipetovacích špiček
  • automatické aretovací kolečko pro nastavený objem
  • páka pro vysunutí pipetovacích špiček a barevné označení pro jednotlivé objemy
  • snadná kalibrace a údržba přímo v laboratoři
  • Plně autoklávovatelné