Tisk…
VWR®, Pipety vícekanálové, elektronické, nastavitelný objem
Dodavatel: VWR Collection
613-5419EA 31730 CZK
613-5419 613-5420 613-5421 613-5422 613-5423 613-5424 613-5425 613-5426 613-5782 613-5783
VWR®, Pipety vícekanálové, elektronické, nastavitelný objem
Pipety Micropipettes
Tyto pipety v sobě kombinují vynikající přesnost, preciznost a robustnost s pokročilým ergonomickým designem.
  • Snadné použití: Pouze dvě tlačítka a pět pipetovacích režimů; umožňuje snadné programování jednou rukou a rychlé spuštění pipetovacího cyklu
  • Režim CUSTOM (VLASTNÍ): Uživatelé mohou rychle a snadno vytvářet specifické protokoly díky softwaru VWR® Protocol Builder software
  • Pokročilá ergonomie: Lehké a dokonale vyvážené pipety, které nevyžadují prakticky žádnou sílu a významně snižují možnost poškození zdraví v důsledku opakovaného přepětí (RSI)
More Product Information