Tisk…
Dávkovače na lahve, vrchní, Dispensette® S Organic
Dodavatel: Brand
4630130 4630131 4630140 4630141 4630150 4630151 4630160 4630161 4630170 4630171 4630230 4630231 4630240 4630241 4630290 4630291 4630330 4630331 4630340 4630341 4630350 4630351 4630360 4630361
613-5330EA 8584 CZK
613-5330 613-5331 613-5332 613-5333 613-5334 613-5335 613-5336 613-5337 613-5338 613-5339 613-5340 613-5341 613-5342 613-5343 613-5344 613-5345 613-5346 613-5347 613-5348 613-5349 613-5350 613-5351 613-5352 613-5353
Dávkovače na lahve, vrchní, Dispensette® S Organic
Dávkovače na lahve
Fixní objem nebo různé objemy, analogové-nastavitelné nebo digitální Easy Calibration.
  • s nebo bez přepouštěcího ventilu
  • autoklávovatelné při 121 °C
  • tři různé modely s nastavitelným objemem jsou k dispozici: Fixní (Fixní objem pro standardní aplikace; snadné nastavení kalibrace pomocí dodaných nástrojů) a Analogový (Analogový objemový dispej, rychlé nastavení objemu; snadné nastavení kalibrace pomocí dodaných nástrojů)
  • digitální EASY CALIBRATION: Snadno čitelný digitální displej; dávkovací objem lze nastavit přesně a opakovaně. Technika Easy Calibration pro
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable Udržitelná balení