Tisk…
Pipette tips, Finntip™
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
9400230 9400260 9400263 9400300 9400303 9400310 9400370 9400360 9400610 9400613 9400620 9401030 9401250 9401253 9401255 9401260 9402030 9400267 9401115 9401110 9401113 9402073 9402070 9400327 9400373 9402171 9402180 9402183
613-2595EA 1286 CZK
613-2595 613-2597 613-2598 613-2599 613-2600 613-2601 612-6346 613-2603 613-2604 613-2605 613-2606 613-2608 613-2612 613-2613 613-2614 613-2615 613-2622 612-6343 613-4485 612-6378 613-4484 613-5010 613-5009 612-2508 612-6353 613-7437 613-7438 613-7439
Pipette tips, Finntip™
Špičky pipetovací
Pipetové špičky Finntip™ jsou navrženy tak, aby ve spojení s pipetami Finnpipette™ dosahovaly nejvyšší úrovně výkonu, pokud jde o přesnost a opakovatelnost.
  • z vysoce kvalitního PP, autoklávovatelné
  • jedinečný tvar zajišťuje těsné připojení bez protékání
  • hladký, hydrofobní povrch minimalizuje zadržení kapaliny a umožňuje úplné dávkování vzorku
  • barevně označené krabičky pro rychlou identifikaci použitých špiček
  • sterilní špičky: certifikovány na nepřítomnost RNáz, DNáz a endotoxinů
Balení: k dispozici ve více velikostech a baleních, v sáčku, v krabičkách,More Product Information