Tisk…
Špičky pipet, Standard
Dodavatel: Brand
702595 702600 702603 702604 732222 732002 732224 732226 732228 732230 732232 732210 732208 732106 732004 732006 732008 732010 732012 732022 732024 732026 732028 732030 732032 732212 732104 732108 732110 732112 732122 732124 732126 732128 732130 732132 732202 732204 732206 732102 702605 702608 732618 732636 732638 732036 732114 732116 732134 732136 732214 732217 732234 732236 732616 732716 732718 732736 732738 732014 732016 732034
612-5754EA 684 CZK
612-5754 612-5701 613-3445 613-3446 613-2401 613-2318 613-2402 613-2403 613-2407 613-2408 613-2409 613-2343 613-2342 613-2335 613-2319 613-2322 613-2323 613-2324 613-2325 613-2326 613-2327 613-2328 613-2329 613-2331 613-2332 613-2344 613-2334 613-2336 613-2337 613-2338 613-2428 613-2429 613-2430 613-2431 613-2432 613-2433 613-2339 613-2340 613-2341 613-2333 613-3841 613-3842 732-3975 732-3973 732-3972 613-7178 613-7171 613-7177 613-7173 613-7167 613-7175 613-7165 613-7163 613-7172 732-3971 732-3976 732-3974 732-3969 732-3970 613-7275 613-7276 613-7277
Špičky pipet, Standard
Špičky pipetovací
Tyto špičky jsou vyrobeny v čistých prostorech a jsou baleny automaticky pro zajištění toho, aby špičky nebyly kontaminovány.
  • vysoce-čistý polypropylen, bez obsahu DiHEMDA a oleamidu, vyroben bez maziv; pigmenty neobsahují kadmium
  • pipetovací špičky balené v zásobníku mají objem až 1000 µl a neobsahují DNA, RNázy, endotoxiny a ATP, nezávisle na balení
  • stupnice pro rychlou kontrolu objemu
  • sterilní špičky a balení jsou vyráběny výhradně dle certifikátu kvality BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
  • autoklávovatelné při 121 °C (2 bary), dle DIN EN 285
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Waste Reducing,Low Manufacturing Impact