Tisk…
Pipeta krokovací, HandyStep® S
Dodavatel: Brand
705110
612-3858EA 7850 CZK
612-3858
Pipeta krokovací, HandyStep® S
Pipety Pipety pro opakované použití
Ergonomická a robustní krokovací pipeta umožňuje rychlé a snadné řadové pipetování a ve spojení se stříkačkou PD-Tips od Brand (deset různých velikostí od 0,1 µl do 50 ml), poskytuje až 49 opakovaných plnění při jednom nasátí. Též kompatibilní s Combitips®, Combitips® plus a dalšími standardními krokovacími stříkačkami.
  • snadné nasazení stříkačky - stříkačky lze snadno nasadit zespodu
  • bezdotykový vyhazovač pro bezpečné vysunutí stříkačky
  • lepší ergonomická manipulace
  • značení DE-M, se sériovým číslem
  • 59 různých objemů s deseti velikostmi stříkaček