Tisk…
Odměrné válce, vysoká forma, třída A, borosilikátové sklo
Dodavatel: HIRSCHMANN
2240194 2240154 2240160 2240170 2240175 2240180 2240186 2240190 2240193
612-3072EA 4080 CZK
612-3072 612-1517 612-1518 612-1519 612-1520 612-1521 612-1522 612-1523 612-1524
Odměrné válce, vysoká forma, třída A, borosilikátové sklo
Válce Válce odměrné
DURAN®, borosilikátové sklo, vysoká forma, třída A.
  • kalibrováno na dolití 'In', certifikát shody (DE-M značení) s datovým označením šarže může být dohledán na: (www.hirschmannlab.de)
  • šestihranná patka, výlevka
  • modrá graduace s kruhovým značením významných hodnot
DIN EN ISO 4788