Tisk…
Příslušenství pro odměrné pipety BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
28205
612-1199EA 3340 CZK
612-1199
Příslušenství pro odměrné pipety BLAUBRAND®
Pipety
Tyto zátky vyrobené ze 100% vaty mohou prodloužit čas doručení a mohou tudíž ovlivnit přesnost měření.
V testech používajících pipety, které měli vatové zátky vložené přístrojem na vkládání bavlny, byly výsledky v rámci uvedených mezí chyb.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904