Tisk…
VWR®, Lodičky navažovací, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
611-0097EA 1200 CZK
611-0097 611-9184 611-9185 611-9186 611-9187 611-9188 611-9189 611-9190 611-9191 611-9192 611-9161 611-9162 611-1993 611-1994 611-1995 611-1996
VWR®, Lodičky navažovací, jednorázové
Lodičky Lodičky navažovací
PS, kosočtverečné.
  • široké a ploché dno, odolné proti převrhnutí
  • odolné vůči teplotám až do +70 °C
Flexibilní navažovací lodičky se vyznačují hladkým povrchem pro zajištění přesného navažování s minimalizací ztráty vzorku. Biologicky inertní a odolné vůči zředěným a slabým kyselinám, vodným roztokům, alkoholům a zásadám. Ideální pro použití v mikrovlnných troubách a na analyzátorech vlhkosti.
Balení: They are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.